Learn More
2-(1-Metil-1H-pirazol-3-il)etanolamina, TRC
Código de producto. 30480703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480703 100 mg 100 miligramos
30483654 10 mg 10 miligramos
30465021 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM324273100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1221824-87-8
Fórmula molecular C6H11N3
Peso molecular (g/mol) 125.17
Nombre IUPAC 2-(1-metilpirazol-3-il)etanola
SMILES Cn1ccc(CCN)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11N3/c1-9-5-3-6(8-9)2-4-7/h3,5H,2,4,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0953