Learn More
Ácido [2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-1H-benzimidazol-1-il]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic Acid |
| CAS | 1171565-50-6 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N4O2/c1-16-7-6-10(15-16)13-14-9-4-2-3-5-11(9)17(13)8-12(18)19/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | Cn1ccc(n1)c2nc3ccccc3n2CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(1-metilpirazol-3-il)bencimidazol-1-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 256.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.096 |