Learn More
Clorhidrato de ácido 2-(1-metil-1H-imidazol-5-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1071661-55-6 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 O2 . H Cl |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O2.ClH/c1-8-4-7-3-5(8)2-6(9)10;/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10);1H |
| SMILES | Cl.Cn1cncc1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(3-metilimidazol-4-il)acético;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 176.601 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.035 |