Learn More
2-(1-Metoxi)propil acetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722402 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10239343 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-65-6
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00038500
Clave InChI LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
Nombre IUPAC 1-metoxipropan-2-il acetato
SMILES CC(COC)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Methoxy)propyl acetate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -87.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 146.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH(CH3)OC(O)CH3
Índice de refracción 1.4010 to 1.4030
Cantidad 1 kg
Número UN 1993
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: 19.8g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1-Methoxy)propyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.