Learn More
Promazina 2-(1-hidroxietil), TRC
Código de producto. 30135412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135412 25 mg 25 miligramos
30012305 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94229525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73644-43-6
Fórmula molecular C19 H24 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 328.47
Sinónimo 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Phenothiazine-2-methanol, 10-(3-dimethylaminopropyl)-α-methyl- (6CI), 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Dihydroacepromazine, 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine
Nombre IUPAC 1-[10-[3-(dimetilamino)propil]fenotiazina-2-il]etanol
SMILES CC(O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroacepromazine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1609