Learn More
2-(1-Hidroxietil) Promazina Sulfóxido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30133382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133382 100 mg 100 miligramos
30006504 10 mg 10 miligramos
30010670 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH942290100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C19H24N2O2S
Peso molecular (g/mol) 344.47
Sinónimo 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Nombre IUPAC 1-[10-[3-(dimetilamino)propil]-5-oxoxfenotiazina-2-il]etanol
SMILES CC(O)c1ccc2c(c1)N(CCCN(C)C)c3ccccc3S2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1558
Porcentaje de pureza >95%