Learn More
2-(1-Hidroxietil) Promazina Sulfóxido (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30010670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010670 2.5 mg 2.50 miligramo
30133382 100 mg 100 miligramos
30006504 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9422902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73644-42-5
Fórmula molecular C19H24N2O2S
Peso molecular (g/mol) 344.47
Sinónimo 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Nombre IUPAC 1-[10-[3-(dimetilamino)propil]-5-oxoxfenotiazina-2-il]etanol
SMILES CC(O)c1ccc2c(c1)N(CCCN(C)C)c3ccccc3S2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1558
Porcentaje de pureza >95%