Learn More
2-(1-Hidroxietil) Promazina-d4, TRC
Código de producto. 30392858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392858 25 mg
30395702 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94229725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-20-0
Fórmula molecular C19H20D4N2OS
Peso molecular (g/mol) 332.5
Sinónimo 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol-d4
SMILES [2H]C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine-d4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3/i1D3,14D
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.186