Learn More
2-(1-hidroxietil) promazina-d4 sulfóxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine-d4 Sulfoxide |
| CAS | 1346605-30-8 |
| Fórmula molecular | C19H20D4N2O2S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol-d4 5-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O2S/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)24(19)23/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3 |
| SMILES | Cl.C=CCc1c(cccc1)OCC(O)CNC(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 348.5 |