Learn More
2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)acetonitrilo, Mikromol™
Descripción
2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)acetonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol |
| CAS | 93413-76-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(Cyano-(4-methoxyphenyl)methyl)cyclohexanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, Benzeneacetonitrile, α-(1-hydroxycyclohexyl)-4-methoxy-, (±)-, α-(1-Hydroxycyclohexyl)-4-methoxybenzeneacetonitrile, (4-Methoxyphenyl)-(1-hydroxycyclohex-1-yl)acetonitrile, 1-[Cyano(4-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, 1-[Cyano(p-methoxyphenyl)methyl]cyclohexanol, α-(p-Methoxyphenyl)-α-(1-hydroxycyclohexyl)acetonitrile, (1-Hydroxycyclohexyl)(4-methoxyphenyl)acetonitrile, 2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO2/c1-18-13-7-5-12(6-8-13)14(11-16)15(17)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,17H,2-4,9-10H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(C#N)C2(O)CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxifenil)acetonitrilo |
| Mostrar más |