Learn More
2-(1-hidroxi-3-butinil)-4-(1,2,4-triazolilmetil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Hydroxy-3-butynyl)-4-(1,2,4-triazolylmethyl)aniline |
| CAS | 1329797-47-8 |
| Fórmula molecular | C13H14N4O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N4O/c14-13-5-4-11(8-17-10-15-9-16-17)7-12(13)3-1-2-6-18/h4-5,7,9-10,18H,2,6,8,14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cn2cncn2)cc1C#CCCO |
| Nombre IUPAC | 4-[2-amino-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]but-3-yn-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 242.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1168 |