Learn More
Ácido 2-[(1-hidroxi-2-oxo-2-feniletil)sulfanil]acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1-Hydroxy-2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]acetic Acid |
| CAS | 37510-29-5 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[(1-Hydroxy-2-oxo-2-phenylethyl)thio]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O4S/c11-8(12)6-15-10(14)9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10,14H,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(SCC(=O)O)C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-hidroxi-2-oxo-2-fenil-etil)sulfanilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 226.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.03 |