Learn More
2-(1-Ciclohexenil)etilinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine |
| CAS | 3399-73-3 |
| Fórmula molecular | C8H15N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Cyclohexene-1-ethylamine, 1-(2-Aminoethyl)cyclohexene, 1-Cyclohexen-1-ylethylamine, 2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethylamine, 2-(1-Cyclohexenyl)ethanamine, Cyclohexenylethylamine, NSC 26453 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-7,9H2 |
| SMILES | NCCC1=CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-(ciclohexen-1-il)etanolamina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1204 |