Learn More
2-(1-Ciclohexenil)ciclohexanona, + 85 %, cont. ca. 10 % de 2-ciclohexilideneciclohexanona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392267 25 g 25 g
11302277 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09798.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1502-22-3 | C12H18O | 178.28 g/mol
It is a perfuming agent. It is used for special solvents and as a raw material in agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un agente perfumado. Se utiliza para disolventes especiales y como materia prima en agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1502-22-3
Fórmula molecular C12H18O
Peso molecular (g/mol) 178.28
Número MDL MFCD00013796
Clave InChI GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-1-cyclohexenyl cyclohexanone, chch, 2-cyclohexenylcyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexan-1-one, 1,1'-bi cyclohexan-1-en-2-one, cyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl, 2-cyclohex-1-enyl cyclohexanone, 2-cyclohex-1-en-1-yl cyclohexan-1-one, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-cyclohexenyl
PubChem CID 101175
SMILES O=C1CCCCC1C1=CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
Densidad 0.998
Punto de ebullición 265°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo cont. ≈10 % de 2-ciclohexilideneciclohexanona
Índice de refracción 1.506
Cantidad 25 g
Beilstein 1308501
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC 2-(ciclohexen-1-il)ciclohexan-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.28
Porcentaje de pureza ≥85%