Learn More
2-(1-cianoetil)indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Cyanoethyl)indole |
| CAS | 76017-87-3 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2/c1-8(7-12)11-6-9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6,8,13H,1H3 |
| SMILES | CC(C#N)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-indol-2-il)propanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0844 |