missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1-Cyanoethyl)indole-13C215N, TRC

Código de producto. 30359177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30359177 2.5 mg 2.50 miligramo
30354380 5 mg 5 miligramos
30352412 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30359177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9804522.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular 13C2 C9 H10 15N N
Peso molecular (g/mol) 173.189
Sinónimo alpha-Methyl-1H-indole-2-acetonitrile-13C215N
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-2-yl)(1,3-13C2)propan(15N)nitrile
SMILES [13CH3]C([13C]#[15N])c1cc2ccccc2[nH]1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-(1-Cyanoethyl)indole-13C2, 15N
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2/c1-8(7-12)11-6-9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6,8,13H,1H3/i1+1,7+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.088
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.