Learn More
2-((1-Bencilpiperidin-4-il)metil)-2-hidroxi-5,6-dimetoxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 329010-67-5 |
| Fórmula molecular | C24H29NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-12-19-15-24(27,23(26)20(19)13-22(21)29-2)14-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12-13,17,27H,8-11,14-16H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(O)(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-[(1-bencilpiperidin-4-il)metil]-2-hidroxi-5,6-dimetoxi-3H-inden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 395.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.2097 |