Learn More
2-[(1-Bencilpiperidin-4-il)hidroximetil]-5,6-dimetoxiindan-1-ona (Hidroxidonepezil), Mikromol™
Descripción
2-[(1-Bencilpiperidin-4-il)hidroximetil]-5,6-dimetoxiindan-1-ona (hidroxidonepezilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Donepezil (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 197010-20-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroxy Donepezil (Mixture of Diastereomers) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H29 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-2-[hydroxy[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-5,6-dimethoxy-, Hydroxy Donepezil, Hydroxydonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)hydroxymethyl]-5,6-dimethoxyindan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-12-20(24(27)19(18)14-22(21)29-2)23(26)17-8-10-25(11-9-17)15-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,13-14,17,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(C(O)C3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 2-[(1-bencilpiperidin-4-il)-hidroximetil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Mostrar más |