Learn More
2-[(1-Bencil-2-oxo-5-(tiomorfolinosulfonil)indolin-3-ilideno]malononitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[1-Benzyl-2-oxo-5-(thiomorpholinosulfonyl)indolin-3-ylidene]malononitrile |
| CAS | 1144853-53-1 |
| Fórmula molecular | C22H18N4O3S2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-[1,2-Dihydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-5-(4-thiomorpholinylsulfonyl)-3H-indol-3-ylidene]propanedinitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18N4O3S2/c23-13-17(14-24)21-19-12-18(31(28,29)25-8-10-30-11-9-25)6-7-20(19)26(22(21)27)15-16-4-2-1-3-5-16/h1-7,12H,8-11,15H2 |
| SMILES | O=C1N(Cc2ccccc2)c3ccc(cc3C1=C(C#N)C#N)S(=O)(=O)N4CCSCC4 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-bencil-2-oxo-5-tiomorfolin-4-ilsulfonilindol-3-ilideno)propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 450.53 |