Learn More
4-Metilbencenosulfonato de 2-(1-benzofuran-3-il)etilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10623065 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10623065 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40844DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 26278-25-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C17H16O4S
Número MDL MFCD08271906
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-benzofuranethanol,3-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-benzofuran-3-yl ethyl ester, 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-1-benzo b furan-3-yl ethyl-4-methylbenzenesulfonate
Clave InChI OEJOFPWUQPRTDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC1=COC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de 2-(1-benzofuran-3-il)etil
Peso molecular (g/mol) 316.37
PubChem CID 19081435
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.38
Porcentaje de pureza 97%