Learn More
Ácido 2-(1-aminociclohexil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 37631-92-8 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Cyclohexaneacetic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclohexaneacetic acid, (1-Aminocyclohexyl)acetic acid, 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8/h1-6,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1-aminociclohexil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1103 |