Learn More
Ácido 2-(1-aminociclohexil)acético, Mikromol™
Código de producto. 30049703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049703 100 mg 100 miligramos
30050959 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049703 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0684.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(1-aminociclohexil)acético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid
CAS 37631-92-8
Nombres de analitos o componentes 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclohexaneacetic acid, 1-amino-, (1-Aminocyclohexyl)acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO2/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8/h1-6,9H2,(H,10,11)
SMILES NC1(CC(=O)O)CCCCC1
Nombre IUPAC Ácido 2-(1-aminociclohexil)acético
Peso molecular (g/mol) 157.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1103 g/mol