Learn More
2-(1-Adamantil)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10611303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10611303 250 mg 250 miligramos
10475512 1 g 1 g
10641426 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10611303 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB01891CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 775-64-4
Fórmula molecular C13H22O
Peso molecular (g/mol) 194.32
Número MDL MFCD00167855
Clave InChI WBKAUEBLTWRERU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-adamantan-1-yl-propan-2-ol, 2-1-adamantyl propan-2-ol, 2-adamantan-1-yl propan-2-ol, 2-1-adamantyl-2-propanol, 2-adamantanylpropan-2-ol, pubchem14445, maybridge1_005546, 2-1-adamantly-2-propanol, 2-1-adamantyl-propan-2-ol
PubChem CID 300814
SMILES CC(C)(O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Adamantyl)propan-2-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2-(adamantan-1-il)propan-2-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.32
Porcentaje de pureza 97%