Learn More
Ácido 2-(1-adamantil)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10567074 1 g 1 g
10442624 10 g 10 g
10632465 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10567074 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13005DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4942-47-6
Fórmula molecular C12H17O2
Peso molecular (g/mol) 193.27
Número MDL MFCD00074728
Clave InChI AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
SMILES [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Adamantyl)acetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 2-(adamantan-1-il)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.27
Porcentaje de pureza 97%