Learn More
2-(1-Adamantil)-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452318 1 g 1 g
15472318 250 mg 250 miligramos
15462318 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55922.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41031-50-9 | C17H22O | 242.36 g/mol
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(1-adamantil)-4-metilfenol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua (7,8E-3 g/l) (25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41031-50-9
Fórmula molecular C17H22O
Peso molecular (g/mol) 242.36
Número MDL MFCD00168147
Clave InChI XHLJIHBDAJFXBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1-adamantyl-4-methylphenol, 2-adamantan-1-yl-4-methylphenol, pubchem21690, acmc-1anoj, 2-1-adamantyl-4-methyl-phenol, 2-adamantan-1-yl-4-methyl-phenol, phenol,4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-yl, 4-methyl-2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl phenol, phenol, 4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.1 3,7 dec-1-yl
PubChem CID 617992
Nombre IUPAC 2-(1-adamantil)-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(O)C=C1)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Punto de fusión 128°C to 130°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (7.8E-3g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo