Learn More
2-(1-Acetil-3-(piridin-4-il)-1H-indol-5-il)-N-metiletanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1-Acetyl-3-(pyridin-4-yl)-1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| CAS | 1638617-34-1 |
| Fórmula molecular | C18H19N3O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O3S/c1-13(22)21-12-17(15-5-8-20-9-6-15)16-11-14(3-4-18(16)21)7-10-25(23,24)19-2/h3-6,8-9,11-12,19H,7,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2c(c1)c(cn2C(=O)C)c3ccncc3 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-acetil-3-piridin-4-ilindol-5-il)-N-metiletanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 357.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.1147 |