Learn More
2-[(1-Acetil-1H-indazol-6-il)sulfinil]-N-metilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1-Acetyl-1H-indazol-6-yl)sulfinyl]-N-methylbenzamide |
| CAS | 1959572-98-5 |
| Fórmula molecular | C17H15N3O3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Axitinib Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O3S/c1-11(21)20-15-9-13(8-7-12(15)10-19-20)24(23)16-6-4-3-5-14(16)17(22)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,22) |
| SMILES | CNC(=O)c1ccccc1S(=O)c2ccc3cnn(C(=O)C)c3c2 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-acetilindazol-6-il)sulfinil-N-metilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 341.38 |