Learn More
2-(1,4-Oxacinan-2-ilmetil)-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10171432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10171432 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10171432 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL01033DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
CAS 499771-20-9
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H14N2O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-morpholin-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-1,4-oxazinan-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-morpholinylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl benzo c azoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-yl methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
Clave InChI UXEHWYCZZGPXOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(CN1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Nombre IUPAC 2-(morfolin-2-ilmetil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 246.266
PubChem CID 2801580
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 90%