Learn More
2-(1,4-Diazepan-1-il)etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772073 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10334702 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10244924 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AW00182DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 53427-65-9
Fórmula molecular C7H16N2O
Peso molecular (g/mol) 144.218
Número MDL MFCD01565842
Clave InChI IXKNVDAHLCFGCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1,4-diazepan-1-yl ethanol, 2-1,4-diazepan-1-yl ethan-1-ol, 1h-1,4-diazepine-1-ethanol, hexahydro, 2-1,4-diazaperhydroepinyl ethan-1-ol, 1-homopiperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperazine, 2-1,4 diazepan-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-homopiperazine, 1-2-hydroxyethyl homo-piperazine, 1-2-hydroxyethyl-1,4-diazepane
PubChem CID 2736550
Nombre IUPAC 2-(1,4-diazepan-1-il)etanol
SMILES C1CNCCN(C1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 97%