Learn More
2- 1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi]metil]bencenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(((1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)oxy)methyl)benzenamine |
| CAS | 222838-33-7 |
| Fórmula molecular | C16H14ClN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14ClN3O/c17-13-5-7-14(8-6-13)20-10-9-16(19-20)21-11-12-3-1-2-4-15(12)18/h1-10H,11,18H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il]oximetil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 299.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.0825 |