Learn More
2-(1-(4-Bromofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-il)propan-2-ol, TRC
Código de producto. 30339812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30339812 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30339812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB698738100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1-(4-Bromophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)propan-2-ol
CAS 1000339-34-3
Fórmula molecular C11H12BrN3O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12BrN3O/c1-11(2,16)10-7-15(14-13-10)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7,16H,1-2H3
SMILES CC(C)(C1=CN(N=N1)C2=CC=C(C=C2)Br)O
Nombre IUPAC 2-[1-(4-bromofenil)triazol-4-il]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 282.14