Learn More
2-(1,3-oxazol-5-il)anilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10729413 1 g 1 g
10639895 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35714DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 774238-36-7
Fórmula molecular C9H8N2O
Peso molecular (g/mol) 160.176
Número MDL MFCD07772822
Clave InChI UZPQWOKKMYUKNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162068
Nombre IUPAC 2-(1,3-oxazol-5-il)anilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-1,3-oxazol-5-yl aniline, 2-5-oxazolyl aniline, 2-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 2-5-oxazolyl, 2-oxazol-5-yl phenylamine, benzenamine,2-5-oxazolyl, 5-2-aminophenyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl phenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 90%