Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(1,3-dioxolan-2-il)etilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392009 5 g 5 g
11382009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26071.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1073354-07-0 | C11H21BO4 | 228.095 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073354-07-0
Fórmula molecular C11H21BO4
Peso molecular (g/mol) 228.095
Número MDL MFCD03788722
Clave InChI DNBRLKJRBDIKOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-1,3-dioxolan-2-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1,3-dioxolan-2-yl ethylboronic acid pinacol ester, 2-1,3-dioxolan-2-yl-1-ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46739008
Nombre IUPAC 2-[2-(1,3-dioxolan-2-il)etil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 100°C (1.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1
Porcentaje de pureza 97%