Learn More
2-(1,3-Dioxo-3,4-dihidroisoquinolina-2(1H)-ácido il)acético, TRC
Código de producto. 30375437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375437 100 mg
30385316 10 mg
30384380 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496273100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52208-61-4
Fórmula molecular C11H9NO4
Peso molecular (g/mol) 219.19
Sinónimo 2-(1,3-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CN1C(=O)Cc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,3-Dioxo-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)acetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO4/c13-9-5-7-3-1-2-4-8(7)11(16)12(9)6-10(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0532