Learn More
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etanolsulfonato Potasio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonate Potassium |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO5S.K/c12-9-7-3-1-2-4-8(7)10(13)11(9)5-6-17(14,15)16;/h1-4H,5-6H2,(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.976 |