Learn More
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-il)etanolsulfonato Potasio, TRC
Código de producto. 30376287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376287 1 g
30380142 500 mg
30382835 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4879331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91893-72-0
Fórmula molecular C10H8KNO5S
Peso molecular (g/mol) 293.34
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonate Potassium
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO5S.K/c12-9-7-3-1-2-4-8(7)10(13)11(9)5-6-17(14,15)16;/h1-4H,5-6H2,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.976