Learn More
Bromuro de 2-(1,3-dioxan-2-il)etilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485425 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15485425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58912.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307531-82-4
Densidad 0.982
Fórmula molecular C6H11BrO2Zn
Número MDL MFCD02260128,MFCD02260128
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 1,3-dioxan-2-ylethyl zinc bromide
Clave InChI ALTXXOLEYMBUCK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn++].[Br-].[CH2-]CC1OCCCO1
Nombre IUPAC 2-etil-1,3-dioxano; zinc;bromuro
Peso molecular (g/mol) 260.44
PubChem CID 131668528
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.44