Learn More
Bromuro de [2-(1,3-dioxan-2-il)etil]trifenilfosfonio, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371757 25 g 25 g
11361757 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04909.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69891-92-5 | C24H26BrO2P | 457.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69891-92-5
Fórmula molecular C24H26BrO2P
Peso molecular (g/mol) 457.35
Número MDL MFCD00012000
Clave InChI XETDBHNHTOJWPZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209obj, xqaupnaycikwct-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxan-2-ylethyltriphenylphosphinebromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromi, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphoniumbromide, 2-1,3-dioxane-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2724168
Nombre IUPAC 2-(1,3-dioxan-2-il)etil-trifenilfosfonio;bromuro
SMILES [Br-].C(C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1OCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 183°C to 195°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4117571
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.36
Porcentaje de pureza ≥98%