Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-(1,3-dimetilbutil)propanodioico, TRC
Código de producto. 30380637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380637 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30380637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47351025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester
CAS 249728-64-1
Fórmula molecular C13H24O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo (1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid Diethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O4/c1-6-16-12(14)11(13(15)17-7-2)10(5)8-9(3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3
SMILES CCOC(=O)C(C(C)CC(C)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-(4-metilpentan-2-il)propanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 244.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1675