Learn More
Éster 1,3-dietílico del ácido 2-(1,3-dimetilbutil)propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 249728-64-1 |
| Fórmula molecular | C13H24O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O4/c1-6-16-12(14)11(13(15)17-7-2)10(5)8-9(3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C(C)CC(C)C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metilpentan-2-il)propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 244.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1675 |