Learn More
Éster dietílico del ácido 2-[(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)acetil]-butanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 125428-01-5 |
| Fórmula molecular | C18H19NO7 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic Acid Diethyl Ester, diethyl 2-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetyl)succinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO7/c1-3-25-15(21)9-13(18(24)26-4-2)14(20)10-19-16(22)11-7-5-6-8-12(11)17(19)23/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C(N1CC(C(C(OCC)=O)CC(OCC)=O)=O)C(C=CC=C2)=C2C1=O |
| Nombre IUPAC | Éster dietílico del ácido 2-[(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)acetil]-butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 361.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 361.12 |