Learn More
Éster dietílico del ácido 2-[(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)acetil]-butanodioico-2-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-butanedioic-2-13C Acid Diethyl Ester |
| CAS | 123253-97-4 |
| Fórmula molecular | C1713CH19NO7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO7/c1-3-25-15(21)9-13(18(24)26-4-2)14(20)10-19-16(22)11-7-5-6-8-12(11)17(19)23/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3/i13+1 |
| SMILES | O=C(N1CC([13CH](C(OCC)=O)CC(OCC)=O)=O)C(C=CC=C2)=C2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)acetil)succinato de dietilo-2-13C |
| Peso molecular (g/mol) | 362.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.12 |