Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10546215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10546215 50 g 50 g
10370243 1 g 1 g
10514994 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10546215 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM06477EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 273-09-6
Fórmula molecular C6H4N2O
Peso molecular (g/mol) 120.111
Clave InChI AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
Nombre IUPAC 2,1,3-benzoxadiazol
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 97%