Learn More
Ácido 2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10501682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10501682 1 g 1 g
10427422 250 mg 250 miligramos
10021694 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501682 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09701DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 19155-88-5
Fórmula molecular C7H3N2O3
Peso molecular (g/mol) 163.11
Número MDL MFCD00276977
Clave InChI WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2735454
Nombre IUPAC ácido 2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 97%