Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ilmetanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10266702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10266702 1 g 1 g
10632635 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10266702 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09609DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 175609-19-5
Fórmula molecular C7H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 150.14
Número MDL MFCD04115376
Clave InChI OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795215
Nombre IUPAC 2,1,3-benzoxadiazol-4-ilmetanol
SMILES OCC1=CC=CC2=NON=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 97%