Learn More
2-(1,3-Benzotiazol-2-iltio)ácido succínico, TRC
Código de producto. 30136027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30136027 500 mg 500 miligramos
30136881 100 mg 100 miligramos
30005446 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136027 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB130343500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95154-01-1
Fórmula molecular C11 H9 N O4 S2
Peso molecular (g/mol) 283.32
Sinónimo (2-Benzothiazolylthio)succinic Acid, Butanedioic acid, 2-(2-benzothiazolylthio)-, Butanedioic acid, (2-benzothiazolylthio)- (9CI), 2-(2-Benzothiazolylthio)butanedioic acid, (2-Benzothiazolylthio)butanedioic acid, (2-Benzothiazolylthio)succinic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)succinic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)succinicacid, 2-(Benzothiazol-2-ylsulfanyl)succinic acid, Benzthiazol-2-ylthio succinic acid, Halox 650, Irgacor 252, Irgacor 252LD, Reocor 152
Nombre IUPAC 2-(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)ácido butanedioico
SMILES OC(=O)CC(Sc1nc2ccccc2s1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(1,3-Benzothiazol-2-ylthio)succinic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO4S2/c13-9(14)5-8(10(15)16)18-11-12-6-3-1-2-4-7(6)17-11/h1-4,8H,5H2,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.9973