Learn More
2,1,3-Benzotiadiazol, 98%
Código de producto. 11946801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11946801 5 g Frasco de vidrio 5 g
11956801 25 g Frasco de vidrio 25 g
11369431 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105660050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS : 273-13-2 | C6H4N2S | 136,18 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 273-13-2
Fórmula molecular C6H4N2S
Peso molecular (g/mol) 136.18
Clave InChI PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 67502
Nombre IUPAC 2,1,3-benzotiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42°C to 44°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 206°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 27,569
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzo-2,1,3-thiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación