Learn More
Ácido 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10699905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10699905 5 g 5 g
10542642 250 mg 250 miligramos
10272582 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10699905 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09201DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 16405-98-4
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.181
Número MDL MFCD01647555
Clave InChI YHMXJZVGBCACMT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 602011
Nombre IUPAC ácido 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxílico
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2??,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4ddm, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid, benzo 1,2, 5 thiadiazole-5-carboxylic acid, 2$l^ 4 ,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.19
Porcentaje de pureza 97%