Learn More
2,1,3-Benzotiadiazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10405312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10405312 1 g 1 g
10262632 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10405312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09204DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 71605-72-6
Fórmula molecular C7H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 164.182
Número MDL MFCD00457949
Clave InChI GEFIFDVQYCPLHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-formylbenzo-2,1,3-thiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-5-carbaldehyde, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2776290
Nombre IUPAC 2,1,3-benzotiadiazol-5-carbaldehído
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.19
Porcentaje de pureza 97%