Learn More
Cloruro de 2,1,3-benzotiadiazol-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10344472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10344472 1 g 1 g
10214934 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344472 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09103DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 73713-79-8
Fórmula molecular C6H3ClN2O2S2
Peso molecular (g/mol) 234.67
Número MDL MFCD00068049
Clave InChI CXAICGCTHOWKPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo 2,1,3 thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzothiadiazol-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl-2,1,3-benzothiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-chlorosulfonyl, 2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonylchloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulfonyl chloride, 2??,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo-2,1,3-thiadiazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2735459
Nombre IUPAC cloruro de 2,1,3-benzotiadiazol-4-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=NSN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.69
Porcentaje de pureza 97%